(4-Dimethylaminophenyl)di-tert-butylphosphine
Fournisseur: TCI
Attention
D4531-1G D4531-5G
TCIAD4531-1GEA 66 EUR InStock
TCIAD4531-1G TCIAD4531-5G
(4-Dimethylaminophenyl)di-tert-butylphosphine
(4-Dimethylaminophenyl)di-tert-butylphosphine
Formule: C₁₆H₂₈NP
MW: 265,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD09265102
Numéro CAS: 932710-63-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 93.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité