Daunorubicin hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
D4532-20MG D4532-100MG
TCIAD4532-20MGEA 45.1 EUR InStock
TCIAD4532-20MG TCIAD4532-100MG
Daunorubicin hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Daunorubicin hydrochloride
Formule: C₂₇H₂₉NO₁₁·HCl
MW: 563,98 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04974507
Numéro CAS: 23541-50-6
EINECS: 245-723-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02832
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Specific rotation [a]20/D +250 to +275 deg (C=0.15, MeOH)
Drying loss max. 7.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité