5,6-Diaminobenzimidazolinone ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,6-Diamino-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 5,6-Diamino-2-hydroxybenzimidazole
D4533-1G D4533-5G
TCIAD4533-1GEA 102 EUR InStock
TCIAD4533-1G TCIAD4533-5G
5,6-Diaminobenzimidazolinone ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
5,6-Diaminobenzimidazolinone
Formule: C₇H₈N₄O
MW: 164,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00994340
Numéro CAS: 55621-49-3
EINECS: 259-728-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité