3,4-Difluoro-4'-(trans-4-pentylcyclohexyl)biphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,4-Difluoro-4'-(trans-4-pentylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
D4534-5G D4534-25G
TCIAD4534-5GEA 77 EUR InStock
TCIAD4534-5G TCIAD4534-25G
3,4-Difluoro-4'-(trans-4-pentylcyclohexyl)biphényle ≥98.0% (par GC)
3,4-Difluoro-4'-(trans-4-pentylcyclohexyl)biphényle
Formule: C₂₃H₂₈F₂
MW: 342,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD09839000
Numéro CAS: 134412-17-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité