Dimethyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-glutamate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD4536-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAD4536-1G TCIAD4536-5G
Dimethyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-glutamate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Dimethyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-glutamate
Formule: C₁₂H₂₁NO₆
MW: 275,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094774
Numéro CAS: 59279-60-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +16.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité