Di(trimethylolpropane) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4538-25G D4538-500G
TCIAD4538-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD4538-25G TCIAD4538-500G
Di(trimethylolpropane) ≥98.0% (par GC)
Di(trimethylolpropane)
Formule: C₁₂H₂₆O₅
MW: 250,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192117
Numéro CAS: 23235-61-2
EINECS: 245-509-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité