2,6-Dibromopyrazine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4544-1G D4544-5G
TCIAD4544-1GEA 44 EUR InStock
TCIAD4544-1G TCIAD4544-5G
2,6-Dibromopyrazine ≥97.0% (par GC)
2,6-Dibromopyrazine
Formule: C₄H₂Br₂N₂
Point d'ébullition: 65°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08061601
Numéro CAS: 23229-25-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité