3,6-Diiodo-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,6-Diiodo-9H-carbazole
D4548-5G D4548-25G
TCIAD4548-5GEA 78.1 EUR InStock
TCIAD4548-5G TCIAD4548-25G
3,6-Diiodo-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
3,6-Diiodo-9H-carbazole
Formule: C₁₂H₇I₂N
MW: 419,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD00450017
Numéro CAS: 57103-02-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité