3,3'-(2,7-Dibromo-9H-fluorène-9,9-diyl)bis(N,N-diméthyl-1-propanamine) ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,3'-(2,7-Dibromo-9H-fluorene-9,9-diyl)bis(N,N-dimethylpropan-1-amine)
D4550-200MG D4550-1G
TCIAD4550-200MGEA 77 EUR InStock
TCIAD4550-200MG TCIAD4550-1G
3,3'-(2,7-Dibromo-9H-fluorène-9,9-diyl)bis(N,N-diméthyl-1-propanamine) ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3,3'-(2,7-Dibromo-9H-fluorène-9,9-diyl)bis(N,N-diméthyl-1-propanamine)
Formule: C₂₃H₃₀Br₂N₂
MW: 494,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD22988888
Numéro CAS: 673474-73-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité