2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dibromobenzaldehyde
D4552-1G D4552-5G
TCIAD4552-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAD4552-1G TCIAD4552-5G
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde ≥98.0% (par GC)
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde
Formule: C₇H₄Br₂O
MW: 263,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD11040410
Numéro CAS: 67713-23-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité