2,7-Dibromo-9,9-didécyl-9H-fluorène ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,7-Dibromo-9,9-didecyl-9H-fluorene
D4561-5G D4561-25G
TCIAD4561-5GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD4561-5G TCIAD4561-25G
2,7-Dibromo-9,9-didécyl-9H-fluorène ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,7-Dibromo-9,9-didécyl-9H-fluorène
Formule: C₃₃H₄₈Br₂
MW: 604,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00971288
Numéro CAS: 175922-78-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité