3,6-Dibromo-9-(4-bromophényl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,6-Dibromo-9-(4-bromophenyl)-9H-carbazole
D4563-200MG D4563-1G
TCIAD4563-200MGEA 64.9 EUR InStock
TCIAD4563-200MG TCIAD4563-1G
3,6-Dibromo-9-(4-bromophényl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3,6-Dibromo-9-(4-bromophényl)-9H-carbazole
Formule: C₁₈H₁₀Br₃N
MW: 480,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD12024284
Numéro CAS: 73087-83-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité