N,N-Diethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Amino-4-(diethylamino)cyclohexane
D4566-1G D4566-5G
TCIAD4566-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAD4566-1G TCIAD4566-5G
N,N-Diethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
N,N-Diethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture)
Formule: C₁₀H₂₂N₂
MW: 170,30 g/mol
Point d'ébullition: 111°C
Numéro MDL: MFCD06658428
Numéro CAS: 42389-54-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité