4-Dibenzofuranboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
D4567-1G D4567-5G
TCIAD4567-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAD4567-1G TCIAD4567-5G
4-Dibenzofuranboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Dibenzofuranboronic acid
Formule: C₁₂H₉BO₃
Point de fusion: 258°C
Numéro MDL: MFCD00092336
Numéro CAS: 100124-06-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) gt. 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité