2,7-Dibromo-9,9-dipropyl-9H-fluorène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4569-1G D4569-5G
TCIAD4569-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAD4569-1G TCIAD4569-5G
2,7-Dibromo-9,9-dipropyl-9H-fluorène ≥98.0% (par GC)
2,7-Dibromo-9,9-dipropyl-9H-fluorène
Formule: C₁₉H₂₀Br₂
MW: 408,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD12024280
Numéro CAS: 157771-56-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité