2,5-Dibromo-3-décylthiophène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4572-25G D4572-5G
TCIAD4572-25GEA 367 EUR InStock
TCIAD4572-25G TCIAD4572-5G
2,5-Dibromo-3-décylthiophène ≥97.0% (par GC)
2,5-Dibromo-3-décylthiophène
Formule: C₁₄H₂₂Br₂S
MW: 382,20 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00274314
Numéro CAS: 158956-23-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité