(R)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-2,6-Dichloro-3-fluoro-alpha-methylbenzyl alcohol
D4577-1G D4577-5G
TCIAD4577-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD4577-1G TCIAD4577-5G
(R)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol ≥98.0% (par GC)
(R)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₇Cl₂FO
MW: 209,0500 g/mol
Numéro MDL: MFCD09863794
Numéro CAS: 330156-50-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -9.0 deg (C=5,MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité