1,3-Dibromo-2,2-diméthoxypropane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4579-5G D4579-25G
TCIAD4579-5GEA 47.3 EUR InStock
TCIAD4579-5G TCIAD4579-25G
1,3-Dibromo-2,2-diméthoxypropane ≥98.0% (par GC)
1,3-Dibromo-2,2-diméthoxypropane
Formule: BrH₂CC(OCH₃)₂CH₂Br
MW: 261,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051792
Numéro CAS: 22094-18-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité