Acide 2,5-dibromo-3-thiophènecarboxylique ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dibromo-3-thenoic Acid
D4582-1G D4582-5G
TCIAD4582-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAD4582-1G TCIAD4582-5G
Acide 2,5-dibromo-3-thiophènecarboxylique ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,5-dibromo-3-thiophènecarboxylique
Formule: C₅H₂Br₂O₂S
MW: 285,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD08445656
Numéro CAS: 7311-70-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité