3-(2,4-Difluorobenzoyl)propionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(2,4-Difluorophenyl)-4-oxobutyric Acid, 4-(2,4-Difluorophenyl)-4-oxobutanoic acid
D4585-1G D4585-5G
TCIAD4585-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAD4585-1G TCIAD4585-5G
3-(2,4-Difluorobenzoyl)propionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(2,4-Difluorobenzoyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₈F₂O₃
MW: 214,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143016
Numéro CAS: 110931-77-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité