Diethyl (chloromethyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4588-1G D4588-5G
TCIAD4588-1GEA 119 EUR InStock
TCIAD4588-1G TCIAD4588-5G
Diethyl (chloromethyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Diethyl (chloromethyl)phosphonate
Formule: C₅H₁₂ClO₃P
Point d'ébullition: 110°C
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD00010189
Numéro CAS: 3167-63-3
EINECS: 221-632-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité