2,3-Dibromonaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Diiodonaphthalene
D4597-200MG D4597-1G
TCIAD4597-200MGEA 52.8 EUR InStock
TCIAD4597-200MG TCIAD4597-1G
2,3-Dibromonaphtalène ≥98.0% (par GC)
2,3-Dibromonaphtalène
Formule: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021589
Numéro CAS: 13214-70-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité