2,4-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Methoxy-2,4-pyrimidinediol
D4599-1G D4599-5G
TCIAD4599-1GEA 55 EUR InStock
TCIAD4599-1G TCIAD4599-5G
2,4-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine
Formule: C₅H₆N₂O₃
MW: 142,1100 g/mol
Point de fusion: 344°C
Numéro MDL: MFCD00187903
Numéro CAS: 6623-81-0
EINECS: 229-580-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité