(2,3-Difluorophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3-Difluorobenzyl cyanide, 2-(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile, 2,3-Difluorophenylacetonitrile
D4602-1G D4602-5G
TCIAD4602-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD4602-1G TCIAD4602-5G
(2,3-Difluorophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
(2,3-Difluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061277
Numéro CAS: 145689-34-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité