3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethylisoxasole-4-carboxylic acid
D4603-1G D4603-5G
TCIAD4603-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAD4603-1G TCIAD4603-5G
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051657
Numéro CAS: 2510-36-3
EINECS: 219-724-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité