Diethyl (trichloromethyl)phosphonate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD4607-25GEA 421 EUR InStock
TCIAD4607-25G TCIAD4607-5G
Diethyl (trichloromethyl)phosphonate ≥96.0% (par GC)
Diethyl (trichloromethyl)phosphonate
Formule: C₅H₁₀Cl₃O₃P
MW: 255,46 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013666
Numéro CAS: 866-23-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité