4,4'-Diiodo-2,2'-dimethylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Diiodo-2,2'-dimethyl-1,1'-biphenyl
D4608-1G D4608-5G
TCIAD4608-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAD4608-1G TCIAD4608-5G
4,4'-Diiodo-2,2'-dimethylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
4,4'-Diiodo-2,2'-dimethylbiphenyl
Formule: C₁₄H₁₂I₂
MW: 434,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD13185944
Numéro CAS: 69571-02-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité