9,9-Di(p-tolyl)fluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9,9-Di-p-tolyl-9H-fluorene
D4610-1G D4610-5G
TCIAD4610-1GEA 97.9 EUR InStock
TCIAD4610-1G TCIAD4610-5G
9,9-Di(p-tolyl)fluorene ≥98.0% (par GC)
9,9-Di(p-tolyl)fluorene
Formule: C₂₇H₂₂
MW: 346,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD23115707
Numéro CAS: 54941-50-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité