Diethyl [(Tetrahydropyran-2-yloxy)methyl]phosphonate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: [(Tetrahydropyran-2-yloxy)methyl]phosphonic acid Diethyl ester
D4611-200MG D4611-1G
TCIAD4611-200MGEA 41.8 EUR InStock
TCIAD4611-200MG TCIAD4611-1G
Diethyl [(Tetrahydropyran-2-yloxy)methyl]phosphonate ≥96.0% (par GC)
Diethyl [(Tetrahydropyran-2-yloxy)methyl]phosphonate
Formule: C₁₀H₂₁O₅P
MW: 252,25 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Numéro MDL: MFCD09263515
Numéro CAS: 71885-51-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité