3,5-Diethynylpyridine ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4613-1G D4613-5G
TCIAD4613-1GEA 198 EUR InStock
TCIAD4613-1G TCIAD4613-5G
3,5-Diethynylpyridine ≥96.0% (par GC)
3,5-Diethynylpyridine
Formule: C₉H₅N
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11109669
Numéro CAS: 67227-90-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité