4,7-Dibromo-2,1,3-benzoxadiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,7-Dibromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole, 4,7-Dibromobenzofurazan
D4614-200MG D4614-1G
TCIAD4614-200MGEA 75.9 EUR InStock
TCIAD4614-200MG TCIAD4614-1G
4,7-Dibromo-2,1,3-benzoxadiazole ≥98.0% (par GC)
4,7-Dibromo-2,1,3-benzoxadiazole
Formule: C₆H₂Br₂N₂O
MW: 277,90 g/mol
Numéro MDL: MFCD02114623
Numéro CAS: 54286-63-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité