Diethyl-2-propynylmalonate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Propynylmalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl Propargylmalonate, Propargylmalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-(prop-2-yn-1-yl)malonate
D4616-1G D4616-5G
TCIAD4616-1GEA 114 EUR InStock
TCIAD4616-1G TCIAD4616-5G
Diethyl-2-propynylmalonate ≥97.0% (par GC)
Diethyl-2-propynylmalonate
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD00091967
Numéro CAS: 17920-23-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité