Alcool 2,3-difluorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4619-5G D4619-25G
TCIAD4619-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAD4619-5G TCIAD4619-25G
Alcool 2,3-difluorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 2,3-difluorobenzylique
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00010312
Numéro CAS: 75853-18-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité