1,3-Difluoro-5-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4620-5G D4620-25G
TCIAD4620-5GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD4620-5G TCIAD4620-25G
1,3-Difluoro-5-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
1,3-Difluoro-5-iodobenzène
Formule: C₆H₃F₂I
MW: 239,99 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD03094155
Numéro CAS: 2265-91-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité