2,3-Difluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4623-1G D4623-5G
TCIAD4623-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAD4623-1G TCIAD4623-5G
2,3-Difluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
2,3-Difluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₂F₅N
MW: 183,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD04972837
Numéro CAS: 89402-42-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité