Dimethyl-bis-(phenylethynyl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4625-1G D4625-5G
TCIAD4625-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAD4625-1G TCIAD4625-5G
Dimethyl-bis-(phenylethynyl)silane ≥98.0% (par GC)
Dimethyl-bis-(phenylethynyl)silane
Formule: C₁₈H₁₆Si
MW: 260,41 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Numéro MDL: MFCD00270967
Numéro CAS: 2170-08-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité