Doxepin hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Doxepin hydrochloride (mixture of isomers), 11-(3-Dimethylaminopropylidene)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepine hydrochloride
D4626-1G D4626-25G D4626-5G
TCIAD4626-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD4626-1G TCIAD4626-25G TCIAD4626-5G
Doxepin hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Doxepin hydrochloride
Formule: C₁₉H₂₂ClNO
MW: 315,841 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079135
Numéro CAS: 1229-29-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03435
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité