6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD4629-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAD4629-5G TCIAD4629-1G
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄ClNO₂
MW: 227,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143492
Numéro CAS: 20232-39-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité