2,5-Dibromo-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Dibromo-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilacyclopenta-2,4-diene
D4631-1G D4631-5G
TCIAD4631-1GEA 218 EUR InStock
TCIAD4631-1G TCIAD4631-5G
2,5-Dibromo-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilole ≥98.0% (par GC)
2,5-Dibromo-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilole
Formule: C₁₈H₁₆Br₂Si
MW: 420,22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 686290-22-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f22e57ad5acd8fba261f26a91946519ea8f2159&vid=0f22e57ad5acd8fba261f26a91946519ea8f2159&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité