2,6-Diphenylbenzo[1,2-b:4,5-b']difuran
Fournisseur: TCI
D4633-200MG D4633-1G
TCIAD4633-200MGEA 153 EUR InStock
TCIAD4633-200MG TCIAD4633-1G
2,6-Diphenylbenzo[1,2-b:4,5-b']difuran
2,6-Diphenylbenzo[1,2-b:4,5-b']difuran
Formule: C₂₂H₁₄O₂
MW: 310,35 g/mol
Point de fusion: 345°C
Numéro CAS: 5379-77-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 82.50 to 87.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité