3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(3,5-Dibromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
D4637-5G D4637-25G
TCIAD4637-5GEA 35.2 EUR InStock
TCIAD4637-5G TCIAD4637-25G
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191992
Numéro CAS: 22362-66-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité