1,4-Dioxan-2-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Dioxanone
D4644-5G D4644-25G
TCIAD4644-5GEA 88 EUR InStock
TCIAD4644-5G TCIAD4644-25G
1,4-Dioxan-2-one ≥98.0% (par GC)
1,4-Dioxan-2-one
Formule: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Point de fusion: 28°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00215855
Numéro CAS: 3041-16-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité