2,6-Dibromo-9,10-di(2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
D4646-200MG D4646-1G
TCIAD4646-200MGEA 90.2 EUR InStock
TCIAD4646-200MG TCIAD4646-1G
2,6-Dibromo-9,10-di(2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (par HPLC)
2,6-Dibromo-9,10-di(2-naphthyl)anthracene
Formule: C₃₄H₂₀Br₂
MW: 588,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD16660916
Numéro CAS: 561064-15-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité