2,6-Dichloronicotinonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,6-Dichloropyridine-3-carbonitrile, 2,6-Dichloro-3-cyanopyridine
D4650-200MG D4650-1G
TCIAD4650-200MGEA 18.7 EUR InStock
TCIAD4650-200MG TCIAD4650-1G
2,6-Dichloronicotinonitrile ≥98.0% (par GC)
2,6-Dichloronicotinonitrile
Formule: C₆H₂Cl₂N₂
MW: 173,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD03411341
Numéro CAS: 40381-90-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité