trans-2,6-Diisopropyl-N-(2-pyridylmethylene)aniline ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-N-(2,6-Diisopropylphenyl)-1-(pyridin-2-yl)methanimine
D4652-200MG D4652-1G
TCIAD4652-200MGEA 119 EUR InStock
TCIAD4652-200MG TCIAD4652-1G
trans-2,6-Diisopropyl-N-(2-pyridylmethylene)aniline ≥95.0% (par GC)
trans-2,6-Diisopropyl-N-(2-pyridylmethylene)aniline
Formule: C₁₈H₂₂N₂
MW: 266,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD06669887
Numéro CAS: 908294-68-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité