Dextrine
Fournisseur: TCI
D4657-100G D4657-500G
TCIAD4657-100GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD4657-100G TCIAD4657-500G
Dextrine
Dextrine
Formule: (C₆H₁₂O₆)n
Numéro MDL: MFCD00081554
Numéro CAS: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4
Merck Index: 14,02953
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Drying loss max. 10.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 0.5 %
Reducing suger max. 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité