2,3-Diamino-5-bromo-6-methylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4658-1G D4658-5G
TCIAD4658-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD4658-1G TCIAD4658-5G
2,3-Diamino-5-bromo-6-methylpyridine ≥98.0% (par GC)
2,3-Diamino-5-bromo-6-methylpyridine
Formule: C₆H₈BrN₃
MW: 202,055 g/mol
Numéro MDL: MFCD00160167
Numéro CAS: 59352-90-8
EINECS: 261-714-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité