1,5-Dibromonaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4660-1G D4660-5G
TCIAD4660-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAD4660-1G TCIAD4660-5G
1,5-Dibromonaphtalène ≥98.0% (par GC)
1,5-Dibromonaphtalène
Formule: C₁₀H₆Br₂
Point d'ébullition: 326°C
Numéro MDL: MFCD00089984
Numéro CAS: 7351-74-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité