3,6-Dibromo-2,7-dihydroxynaphthalene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4669-1G D4669-5G
TCIAD4669-1GEA 127 EUR InStock
TCIAD4669-1G TCIAD4669-5G
3,6-Dibromo-2,7-dihydroxynaphthalene ≥98.0% (par GC)
3,6-Dibromo-2,7-dihydroxynaphthalene
Formule: C₁₀H₆Br₂O₂
MW: 317,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00277643
Numéro CAS: 96965-79-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité