2,6-Di(1H-pyrazol-1-yl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4672-1G D4672-5G
TCIAD4672-1GEA 103 EUR InStock
TCIAD4672-1G TCIAD4672-5G
2,6-Di(1H-pyrazol-1-yl)pyridine ≥98.0% (par GC)
2,6-Di(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Formule: C₁₁H₉N₅
MW: 211,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD28336856
Numéro CAS: 123640-38-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité